Phenolrot ACS
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
pH indicator
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:143-74-8
- Formel:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00003552
- Molekulargewicht:354.38 g/mol
- Merck-Index:14,7247
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-609-7
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g