AuftragsverfolgungKontakt
Phenolrot ACS
Phenolrot ACS
Glass bottle for solids, 5 g
Phenolrot ACS
Katalognr. 16294.06
CAS Nummer:  143-74-8
Phenolrot ACS
Phenolrot ACS
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  143-74-8
Preis
68.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
pH indicator
Synonyme:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:143-74-8
  • Formel:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00003552
  • Molekulargewicht:354.38 g/mol
  • Merck-Index:14,7247
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-609-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g