Thymolblau ACS
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 223° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, dilute alkali solutions MDL No.: MFCD00005869
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005869
- Molekulargewicht:466.6 g/mol
- Merck-Index:14,9400
- Schmelzender Platingehalt:223 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:223 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-973-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g