AuftragsverfolgungKontakt
Thymolblau ACS | Avantor
Thymolblau ACS
Glass bottle for solids, 10 g
Thymolblau ACS
Katalognr. 16272.09
CAS Nummer:  76-61-9
Thymolblau ACS
Thymolblau ACS
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  76-61-9
Preis
SFr. 99.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 223° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, dilute alkali solutions MDL No.: MFCD00005869
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Synonyme:  Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:76-61-9
  • Formel:C₂₇H₃₀O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005869
  • Molekulargewicht:466.6 g/mol
  • Merck-Index:14,9400
  • Schmelzender Platingehalt:223 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:223 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-973-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g