Thymolphthalein ACS
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Physical Form: Crystalline Melting Point: 251-253° Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, acetone, dilute alkalies (blue Colour), H2SO4 (red Colour) Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909
pH indicator; Colourless below pH 9.3, blue above pH 10.5
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:125-20-2
- Formel:C₂₈H₃₀O₄
- MDL-Nummer:MFCD00005909
- Molekulargewicht:430.54 g/mol
- Merck-Index:14,9401
- Schmelzender Platingehalt:251…253 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-729-7
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g