AuftragsverfolgungKontakt
Copper(II) gluconate | Avantor
Copper(II) gluconate
1 kg
Copper(II) gluconate
Katalognr. 15325.A1
CAS Nummer:  527-09-3
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
1 kg
CAS Nummer:  527-09-3
Preis
782.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
CAS No.: 527-09-3 Molecular Formula: [HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Cu Formula Weight: 453.85 Physical Form: Powder Melting Point: 155-157° MDL No.: MFCD00075297
Synonyme:  Copper(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconic Acid Copper(II) Salt, Copper(II) D-gluconate, Copper Gluconate
  • CAS Nummer:527-09-3
  • Formel:C₁₂H₂₂CuO₁₄
  • MDL-Nummer:MFCD00075297
  • Molekulargewicht:453.84 g/mol
  • Merck-Index:14,2640
  • Schmelzender Platingehalt:155…157 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-408-2
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 kg