AuftragsverfolgungKontakt
Formamid ≥99,5% ACS
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. 14835.A1
Gesundheit
Formamid ≥99,5% ACS
Katalognr. 14835.A1
CAS Nummer:  75-12-7
Formamid ≥99,5% ACS
Formamid ≥99,5% ACS
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  75-12-7
Preis
SFr. 265.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 154°(310°F) Physical Form: Liquid Density: 1.134 Refractive Index: 1.4475 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Synonyme:  Carbamaldehyde
  • CAS Nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007941
  • Molekulargewicht:45.04 g/mol
  • Merck-Index:14,4237
  • Siedepunkt:210 °C
  • Schmelzender Platingehalt:2 °C
  • Dichte:1,134
  • Blitz Pt:154 °C (310 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-842-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Technische Daten