AuftragsverfolgungKontakt
Natriumazid ≥99% | Avantor
Natriumazid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. 14314.36
Giftig
Umfeld
Natriumazid ≥99%
Katalognr. 14314.36
CAS Nummer:  26628-22-8
Natriumazid ≥99%
Natriumazid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  26628-22-8
Preis
SFr. 265.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 26628-22-8 Molecular Formula: N3Na Formula Weight: 65.01 Physical Form: Powder or Granular Density: 1.846 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10 Melting Point: ca 275° dec Solubility: Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,8581 UN No.: 1687 MDL No.: MFCD00003536
In airbag inflation, as a preservative in diagnostic medicinals
Synonyme:  Sodium triazide
  • CAS Nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003536
  • Molekulargewicht:65.01 g/mol
  • Merck-Index:14,8581
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 275 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,846
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g