Natriumazid ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 26628-22-8 Molecular Formula: N3Na Formula Weight: 65.01 Physical Form: Powder or Granular Density: 1.846 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10 Melting Point: ca 275° dec Solubility: Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,8581 UN No.: 1687 MDL No.: MFCD00003536
In airbag inflation, as a preservative in diagnostic medicinals
Synonyme: Sodium triazide
- CAS Nummer:26628-22-8
- Formel:NaN₃
- MDL-Nummer:MFCD00003536
- Molekulargewicht:65.01 g/mol
- Merck-Index:14,8581
- Schmelzender Platingehalt:∼ 275 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,846
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



