Lithiumaluminat
Glass bottle for solids, 1 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 12003-67-7 Molecular Formula: LiAlO2 Formula Weight: 65.92 Physical Form: Powder Density: 2.62 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016172
Synonyme: Aluminium lithium dioxide, Lithium aluminum oxide, Aluminum lithium oxide
- CAS Nummer:12003-67-7
- Formel:AlLiO₂
- MDL-Nummer:MFCD00016172
- Molekulargewicht:65.92 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:>1625 °C
- Dichte:2,62
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:234-434-9
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



