Lithiumaluminat
Glass bottle for solids, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 12003-67-7 Molecular Formula: LiAlO2 Formula Weight: 65.92 Physical Form: Powder Density: 2.62 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016172
Synonyme: Aluminium lithium dioxide, Lithium aluminum oxide, Aluminum lithium oxide
- CAS Nummer:12003-67-7
- Formel:AlLiO₂
- MDL-Nummer:MFCD00016172
- Molekulargewicht:65.92 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:>1625 °C
- Dichte:2,62
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:234-434-9
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:250 g



