AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumhydroxid, wasserfrei 98%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
  13407.22
Lithiumhydroxid, wasserfrei 98%
  13407.22
 :  1310-65-2
Lithiumhydroxid, wasserfrei 98%
Lithiumhydroxid, wasserfrei 98%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
 :  1310-65-2
SFr. 131.00
1 * 100 g
Purity: 98% CAS No.: 1310-65-2 Molecular Formula: LiOH Formula Weight: 23.95 Physical Form: -4+14 Mesh Density: 2.54 Appearance: White Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 462° Boiling Point: 924° Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00011095
  •  :1310-65-2
  •  :LiOH
  •  :MFCD00011095
  •  :23.95 g/mol
  •  :14,5534
  •  :924 °C
  •  :462 °C
  •  :2,54
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-183-4
  •  :2680
  •  :8,II
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g