AuftragsverfolgungKontakt
Triethylamin ≥99% | Avantor
Triethylamin ≥99%
3
Katalognr. 12391.D5
Entzündlich
Ätzend
Reizend
Triethylamin ≥99%
Katalognr. 12391.D5
CAS Nummer:  121-44-8
Triethylamin ≥99%
Triethylamin ≥99%
3
CAS Nummer:  121-44-8
Preis
SFr. 410.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 121-44-8 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: -11°(12°F) Physical Form: Liquid Density: 0.726 Refractive Index: 1.4005 Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like Melting Point: -115° Boiling Point: 89-90° Beilstein Reference: 1843166 Merck Reference: 14,9666 UN No.: 1296 MDL No.: MFCD00009051
Synonyme:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • CAS Nummer:121-44-8
  • Formel:(C₂H₅)₃N
  • MDL-Nummer:MFCD00009051
  • Molekulargewicht:101.19 g/mol
  • Merck-Index:14,9666
  • Siedepunkt:89…90 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–115 °C
  • Dichte:0,726
  • Blitz Pt:–11 °C (–12 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-469-4
  • UN:1296
  • ADR:3,II
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    3
Technische Daten