AuftragsverfolgungKontakt
Bariumfluorid ≥99%
Bariumfluorid ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
Bariumfluorid ≥99%
Katalognr. 12338.30
CAS Nummer:  7787-32-8
Bariumfluorid ≥99%
Bariumfluorid ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  7787-32-8
Preis
SFr. 184.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 4.83 Refractive Index: 1.4741 Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Solubility: Soluble in HCl, HNO3, HF, and aqueous solutions of ammonium chloride Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450
Ceramic flux, glass manufacture, electronics, and dry-film lubricants
  • CAS Nummer:7787-32-8
  • Formel:BaF₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003450
  • Molekulargewicht:175.33 g/mol
  • Merck-Index:14,974
  • Siedepunkt:2260 °C
  • Schmelzender Platingehalt:1353 °C
  • Dichte:4,83
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-108-0
  • UN:1564
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Technische Daten