AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure ≥98%
Glass bottle for solids, 2 kg
  11188.A3
L(+)-Ascorbinsäure ≥98%
  11188.A3
 :  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure ≥98%
L(+)-Ascorbinsäure ≥98%
Glass bottle for solids, 2 kg
 :  50-81-7
SFr. 501.00
1 * 2 kg
Purity: 98+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
 :  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  •  :50-81-7
  •  :C₆H₈O₆
  •  :MFCD00064328
  •  :176.13 g/mol
  •  :14,830
  •  :553 °C (1013 hPa)
  •  :∼ 191 °C (Zers.)
  •  :∼ 191 °C (Zersetzung)
  •  :1,65
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-066-2
  •  :exempt
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    2 kg