L(+)-Ascorbinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Purity: 98+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- :50-81-7
- :C₆H₈O₆
- :MFCD00064328
- :176.13 g/mol
- :14,830
- :553 °C (1013 hPa)
- :∼ 191 °C (Zers.)
- :∼ 191 °C (Zersetzung)
- :1,65
- :Raumtemperatur
- :200-066-2
- :exempt
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g