AuftragsverfolgungKontakt
Calciumfluorid ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
Calciumfluorid ≥99%
Katalognr. 11022.30
CAS Nummer:  7789-75-5
Calciumfluorid ≥99%
Calciumfluorid ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  7789-75-5
Preis
SFr. 882.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Transparent Crystals Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
  • CAS Nummer:7789-75-5
  • Formel:CaF₂
  • MDL-Nummer:MFCD00010907
  • Molekulargewicht:78.07 g/mol
  • Merck-Index:14,1667
  • Siedepunkt:∼2500 °C
  • Schmelzender Platingehalt:1403 °C
  • Dichte:3,18
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-188-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Technische Daten