AuftragsverfolgungKontakt
Calciumfluorid ≥99%
Calciumfluorid ≥99%
Glass bottle for solids, 50 g
  11022.18
Calciumfluorid ≥99%
  11022.18
 :  7789-75-5
Calciumfluorid ≥99%
Calciumfluorid ≥99%
Glass bottle for solids, 50 g
 :  7789-75-5
286.00 SFr.
1 * 50 g
Purity: 99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Transparent Crystals Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
  •  :7789-75-5
  •  :CaF₂
  •  :MFCD00010907
  •  :78.07 g/mol
  •  :14,1667
  •  :∼2500 °C
  •  :1403 °C
  •  :3,18
  •  :Raumtemperatur
  •  :232-188-7
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g