AuftragsverfolgungKontakt
Tellurdioxid, tech. | Avantor
Tellurdioxid, tech.
Kunststoffflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. 10608.30
Gesundheit
Tellurdioxid, tech.
Katalognr. 10608.30
CAS Nummer:  7446-07-3
Tellurdioxid, tech.
Tellurdioxid, tech.
Kunststoffflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  7446-07-3
Preis
SFr. 960.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
  • CAS Nummer:7446-07-3
  • Formel:O₂Te
  • MDL-Nummer:MFCD00011263
  • Molekulargewicht:159.6 g/mol
  • Merck-Index:14,9123
  • Siedepunkt:1245 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:733 °C
  • Dichte:5,8
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-193-1
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g