VWR®, Probenschöpfer
Probenschöpfer, Blau, PP, 275 mm, 43 mm, 90 ml, Anhängender Verschluss
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Alle Probenschöpfer wurden aus blauem Polypropylen gefertigt und bestehen aus einem Behälter mit einem Schnappgriff.
- Behälter für Probenahme und -versand in einem; dadurch wird die Gefahr von Kreuzkontaminationen verhindert
- Mit Gammastrahlen sterilisiert und einzeln verpackt in einem versiegelten Schnellverschlussbeutel, um die Reinheit der Proben zu gewährleisten
Bestellinformationen: Erhältlich entweder mit Scharnierdeckel oder Schraubverschluss.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Verschlussart:Anhängender Verschluss
- Ø:43 mm
- Kapazität:90 ml
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Probenschöpfer
- Länge:275 mm
- Material:PP
- Seq:03