Microscope adapters for micromanipulators
Nikon Eclipse® TS100
Catalog # 631-0217
Supplier: EPPENDORF
Jump to:
Product Details & Documents
Mikroskop-Adapter für InjectMan® NI 2 und TransferMan® NK 2. Der Universalständer ist geeignet für das Anbringen von Manipulatoren an aufrechten Mikroskopen und Stereomikroskopen, unabhängig vom Stativ des Mikroskopes geeignet.
Specifications
- Bezeichnung:Nikon Eclipse® TS100