Accessories for analytical Mill, A 11 basic
80-ml-Ersatzmahlbecher, Tieftemperaturanwendungen (−200 °C). Aus ETFE mit Glasfaserverstärkung und Edelstahleinlass, sehr gute chemische Beständigkeit.
Katalognr. 412-0001
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:80-ml-Ersatzmahlbecher
- Seq:01
- Für:Tieftemperaturanwendungen (−200 °C). Aus ETFE mit Glasfaserverstärkung und Edelstahleinlass, sehr gute chemische Beständigkeit.