AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgerkästen, SlideFile™ | Avantor
Objektträgerkästen, SlideFile™
Grün, PS, 100, 82×245×82 mm
Katalognr. 631-1901
Anbieter:   Simport Scientific
Objektträgerkästen, SlideFile™
Katalognr. 631-1901
Anbieter:  Simport Scientific
Objektträgerkästen, SlideFile™
Objektträgerkästen, SlideFile™
Grün, PS, 100, 82×245×82 mm
Preis
SFr. 216.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
This impact resistant storage system can hold up to 400 slides per unit, for space efficient storage. All slides are stored upright for easier manipulation.
  • Removable tray inside the storage box for 100 individual numbered slots
  • Transparent hinged cover makes it easy to see the contents of the box at a glance
  • Unique feature with this system to read barcodes without having to remove the slides from the box
W×D×H: 82×245×86 mm
Bestellinformationen: Each system includes a slide box and a removable tray.
Lieferinformationen: Index cards numbered from one to 100 for recording slide titles are supplied with each box.
Technische Daten
  • Anzahl Objektträger:
    100
  • Farbe:
    Grün
  • Material:
    PS
  • B×T×H:
    82×245×82 mm