Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 134
Katalognr. KGWA1265
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniques, medicinal techniques, biotechnology, storing of CO₂ and pressure-less space for coolants.
- With side grips
- Lid made of metal, blue coated with insulating disc
- Lid with over pressure valve
- Lockable lid and roller base
: Glass material according to ISO 3585 and Dewar flasks according to DIN 12492.
Technische Daten
- Bezeichnung:Large insulating dewar flasks, type 134
- Seq:02
- Nutzinhalt:28 L
- Tägliche Verdampfung:0,6 L
- Cat. No.:KGWA1265
- Modell:134
- Overall height:765 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis