AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Plattenstativ, 200×316 mm, Stab 16 mm Ø mit 800 mm Höhe, T 18 basic, T 25 digital, Plattenstativ R 1826, Platte 200x316 mm, Stab 800 mm
Katalognr. 431-2901
Anbieter:   IKA
Zubehör
Katalognr. 431-2901
Anbieter:  IKA
Zubehör
Zubehör
Plattenstativ, 200×316 mm, Stab 16 mm Ø mit 800 mm Höhe, T 18 basic, T 25 digital, Plattenstativ R 1826, Platte 200x316 mm, Stab 800 mm
Preis
SFr. 478.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Plattenstativ, 200×316 mm, Stab 16 mm Ø mit 800 mm Höhe
  • Seq:
    104
  • Typ:
    Plattenstativ R 1826, Platte 200x316 mm, Stab 800 mm
  • Für:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2944
    Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 544.00