Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Schläger A11.3, Zum Zerschlagen von Substanzen bis Mohshärte 9
Katalognr. 412-1102
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Schläger A11.3
- Seq:04
- Für:Zum Zerschlagen von Substanzen bis Mohshärte 9