Cavity slides
Cavity slides with PTFE coating, Schwarz, 8, 6 mm
Katalognr. 631-0465
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
- Bioadhäsive Oberfläche
- Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
- Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
Bestellinformationen: Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Technische Daten
- Anz. Wells:8
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Cavity slides with PTFE coating
- Seq:020
- Loch-Ø:6 mm