Conductivity electrodes
Elektrode für geringe Leitfähigkeit, zwei Platinbleche, mit integriertem ATC (Pt1000), Low conductivity sensor, with temp. sensor, 0,1 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC, Low conductivities, distilled water
Katalognr. CONSSK21T
Anbieter: CONSORT
Direkt zu
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Technische Daten
- Anschluss:BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Für:Low conductivities, distilled water
- Typ:Low conductivity sensor, with temp. sensor
- Bezeichnung:Elektrode für geringe Leitfähigkeit, zwei Platinbleche, mit integriertem ATC (Pt1000)
- Material:Glas
- Seq:05
- Temperatur:0...110 °C
- Zellkonstante:0,1 cm⁻¹