Scheidetrichter, Squibb
2000 ml, 29/32 NS, 50 ml
Katalognr. 527-1995
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Auslauf. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:2000 ml
- Teilung:50 ml