AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, evaporating | Avantor
Dishes, evaporating
1000 ml, 70 mm, 140 mm
Katalognr. 216-2708
Anbieter:   Agencinox
Dishes, evaporating
Katalognr. 216-2708
Anbieter:  Agencinox
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
1000 ml, 70 mm, 140 mm
Preis
111.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    140 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    70 mm
  • Seq:
    06