AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd, Millipore®
Phthalaldehyd, Millipore®
Glasflasche, 50 g
Catalog # 1.11452.0050
Toxic
Corrosive
Environment
Supplier:   Merck
Phthalaldehyd, Millipore®
Catalog # 1.11452.0050
Supplier:  Merck
CAS Number:  643-79-8
Phthalaldehyd, Millipore®
Glasflasche, 50 g
CAS Number:  643-79-8
Price
SFr. 1’130.00
Log in for availability
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyms:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Number:643-79-8
  • Formula:C₈H₆O₂
  • MDL Number:MFCD00003335
  • Molecular Weight:134.13 g/mol
  • Boiling Pt:266 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:54…56 °C
  • Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:132 °C
  • Storage Temperature:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • ADR:8 (6.1),
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • UN:2923
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 g