Verschlüsse für Headspace-Vials
Aluminiumbeschichtete Silikonkappe/Septum/Feder, unmontiert
PERCB0104244
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
:
:
:
- Bezeichnung:Aluminiumbeschichtete Silikonkappe/Septum/Feder, unmontiert
- Seq:05