Cycloheximid 95%
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
- CAS Nummer:66-81-9
- Formel:C₁₅H₂₃NO₄
- MDL-Nummer:MFCD00082346
- Molekulargewicht:281.35 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:107…114 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-636-0
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Documents
ACRO35742
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:108 to 118 °C
- HPLC:≥94 %
- Specific optical rotation:-25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g