Behälter, Securitainer®
Securitainer®-Deckel, 26 mm
Katalognr. COVEC26/01
Anbieter: COVERA
Direkt zu
Product Details & Documents
Der SECURITAINER® aus weißem PP ist ein effektiver Sicherheitsbehälter. Er dient hauptsächlich zwei Verwendungszwecken: als Transportbehälter für einzelne Glasvials und als Verpackung für Materialien und Substanzen, die empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind.
- Die Originalitätssicherung garantiert, dass die Verpackung nicht geöffnet wurde - für eine höhere Sicherheit des Produkts
- Der Verschluss verhindert die Manipulation von Vials, Etiketten und derer Inhalte
- Die starke, aber leichte Konstruktion schützt die Inhalte effektiv
- Einfache Handhabung
- Deckel sind separat zu bestellen
Technische Daten
- Verschlussgröße:26 mm
- Bezeichnung:Securitainer®-Deckel
- Seq:11