Labormixer
Homogenisator mit Glas-Behälter, variable Drehzahl, 1,2 L, 0 - 20000 min-1, 180×210×350 mm
Katalognr. 431-0106
Anbieter: WARING BLENDOR
Direkt zu
Product Details & Documents
Zuverlässige Geräte mit starkem Antrieb. Zum gründlichen Mischen, Dispergieren und Emulgieren. Spezielle Messerköpfe und hohe Drehzahlen machen diese Labormixer für viele Anwendungen interessant. Zwei Grundgeräte mit Kapazitäten von 1 oder 2 l und verschiedenen Bechern aus Edelstahl, wärmebeständigem Glas oder PC stehen zur Auswahl.
Delivery information: Lieferung mit Motor, Schneidkopf, Becher und Deckel.
Dokumente
Manual 1 Litre Blender.pdf
Handbuch
TDS Blenders (1 and 1.2 Liter).pdf TDS Laboratory Blenders (1 Liter).pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Drehzahl:0 - 20000 min-1
- Kapazität:1,2 L
- Bezeichnung:Homogenisator mit Glas-Behälter, variable Drehzahl
- Seq:08
- B×T×H:180×210×350 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
- 431-9222Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz2000 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 688.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-0242Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel__1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 221.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9221PC-Becherglas mit PC-Deckel und Mischvorrichtung, 2000 ml2 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 510.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9323Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz, 4000 ml4 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’490.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9231Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas2 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 909.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9223Deckel für Edelstahlbecher mit Dampfventil2 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 734.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
- WARI501699Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9131__Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9331Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas4 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 899.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9131Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 12 - 37 ml1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 607.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 857-1971Deckel für Edelstahlbehälter, zwei Stück__1,5 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 33.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9123Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 1000 ml1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 174.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9224Deckel für Edelstahlbecher ohne Dampfventil1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 50.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-0105PP-Behälter, mit Schraubverschluss und Mischvorrichtung, 500 ml__0,5 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 309.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9132Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 37 - 110 ml1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 310.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9322Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 4000 ml4 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’660.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9142Mischvorrichtung für Mini-Bechergläser 500 ml1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 106.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-0245Behälter aus Polycarbonat passend für Waring AD1 und AD2, mit Messereinheit und Deckel, 1500 ml__1,5 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 134.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9133Mini-Becher aus Edelstahl mit Mischaufsatz und Deckel, 50 - 250 ml1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 688.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-0248Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und PTFE-Dichtungen, 1000 ml__1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’380.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-0108Behälter mit Edelstahldeckel und Mischeinsatz, 1000 ml1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 501.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
- WARI501700Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9132__Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 857-1405Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9133__1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 10.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9121Glasbecher mit Mischaufsatz, ohne Deckel, 1000 ml1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 192.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-0240Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel__1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 231.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 857-1513Glasbecher mit Kunststoffdeckel, 1000 ml1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 224.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9134Mini-Pulverisierer zum Trockenzerkleinern (z . B. Tabletten), 10 - 75 g1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 784.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-0068Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-91321 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 8.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
- WARI501701Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9133__Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 431-9225Edelstahlbehälter mit O-Ring-Dichtung, 1000 ml__1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’470.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFür GerätVerfügbarkeitPreis
- 857-1403Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9131__1 lEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 8.30