Labormixer
Homogenisator mit Glas-Behälter, 2 Geschwindigkeiten, 1,2 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Catalog # 431-9110
Supplier: WARING BLENDOR
Jump to:
Product Details & Documents
Zuverlässige Geräte mit starkem Antrieb. Zum gründlichen Mischen, Dispergieren und Emulgieren. Spezielle Messerköpfe und hohe Drehzahlen machen diese Labormixer für viele Anwendungen interessant. Zwei Grundgeräte mit Kapazitäten von 1 oder 2 l und verschiedenen Bechern aus Edelstahl, wärmebeständigem Glas oder PC stehen zur Auswahl.
Delivery information: Lieferung mit Motor, Schneidkopf, Becher und Deckel.
Documents
Specifications
- Drehzahl:18000/22000 min-1
- Kapazität:1,2 L
- Bezeichnung:Homogenisator mit Glas-Behälter, 2 Geschwindigkeiten
- Seq:06
- B×T×H:180×210×350 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätAvailabilityPrice
- 431-9222Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz2000 mlLog in for availability1 * 1 ST - 688.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 431-0242Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel__1 lLog in for availability1 * 1 ST - 221.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9221PC-Becherglas mit PC-Deckel und Mischvorrichtung, 2000 ml2 lLog in for availability1 * 1 ST - 510.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9323Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz, 4000 ml4 lLog in for availability1 * 1 ST - 2 490.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9231Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas2 lLog in for availability1 * 1 ST - 909.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9223Deckel für Edelstahlbecher mit Dampfventil2 lLog in for availability1 * 1 ST - 734.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätAvailabilityPrice
- WARI501699Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9131__Log in for availability1 * 1 ST - 120.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9331Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas4 lLog in for availability1 * 1 ST - 899.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9131Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 12 - 37 ml1 lLog in for availability1 * 1 ST - 607.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 857-1971Deckel für Edelstahlbehälter, zwei Stück__1,5 lLog in for availability1 * 1 ST - 33.90 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9123Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 1000 ml1 lLog in for availability1 * 1 ST - 174.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9224Deckel für Edelstahlbecher ohne Dampfventil1 lLog in for availability1 * 1 ST - 50.20 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 431-0105PP-Behälter, mit Schraubverschluss und Mischvorrichtung, 500 ml__0,5 lLog in for availability1 * 1 ST - 309.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9132Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 37 - 110 ml1 lLog in for availability1 * 1 ST - 310.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9322Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 4000 ml4 lLog in for availability1 * 1 ST - 2 660.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9142Mischvorrichtung für Mini-Bechergläser 500 ml1 lLog in for availability1 * 1 ST - 106.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 431-0245Behälter aus Polycarbonat passend für Waring AD1 und AD2, mit Messereinheit und Deckel, 1500 ml__1,5 lLog in for availability1 * 1 ST - 134.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9133Mini-Becher aus Edelstahl mit Mischaufsatz und Deckel, 50 - 250 ml1 lLog in for availability1 * 1 ST - 688.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 431-0248Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und PTFE-Dichtungen, 1000 ml__1 lLog in for availability1 * 1 ST - 1 380.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-0108Behälter mit Edelstahldeckel und Mischeinsatz, 1000 ml1 lLog in for availability1 * 1 ST - 501.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätAvailabilityPrice
- WARI501700Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9132__Log in for availability1 * 1 ST - 120.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 857-1405Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9133__1 lLog in for availability1 * 1 ST - 10.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9121Glasbecher mit Mischaufsatz, ohne Deckel, 1000 ml1 lLog in for availability1 * 1 ST - 192.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 431-0240Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel__1 lLog in for availability1 * 1 ST - 231.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9134Mini-Pulverisierer zum Trockenzerkleinern (z . B. Tabletten), 10 - 75 g1 lLog in for availability1 * 1 ST - 784.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungFür GerätAvailabilityPrice
- 431-0068Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-91321 lLog in for availability1 * 1 ST - 8.80 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätAvailabilityPrice
- WARI501701Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9133__Log in for availability1 * 1 ST - 120.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 431-9225Edelstahlbehälter mit O-Ring-Dichtung, 1000 ml__1 lLog in for availability1 * 1 ST - 1 470.00 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFür GerätAvailabilityPrice
- 857-1403Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9131__1 lLog in for availability1 * 1 ST - 8.30 SFr.