AuftragsverfolgungKontakt
Labormixer | Avantor
Labormixer
Homogenisator ohne Behälter, mit 2 Geschwindigkeiten und Zeitschaltuhr, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Katalognr. 431-9332
Anbieter:   WARING BLENDOR
Labormixer
Katalognr. 431-9332
Anbieter:  WARING BLENDOR
Labormixer
Labormixer
Homogenisator ohne Behälter, mit 2 Geschwindigkeiten und Zeitschaltuhr, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Preis
SFr. 985.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zuverlässige Geräte mit starkem Antrieb. Zum gründlichen Mischen, Dispergieren und Emulgieren. Spezielle Messerköpfe und hohe Drehzahlen machen diese Labormixer für viele Anwendungen interessant. Zwei Grundgeräte mit Kapazitäten von 1 oder 2 l und verschiedenen Bechern aus Edelstahl, wärmebeständigem Glas oder PC stehen zur Auswahl.
Lieferinformationen: Lieferung mit Motor, Schneidkopf, Becher und Deckel.
Technische Daten
  • Drehzahl:
    18000/22000 min-1
  • Bezeichnung:
    Homogenisator ohne Behälter, mit 2 Geschwindigkeiten und Zeitschaltuhr
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    180×210×350 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9222
    Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz
    2000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 688.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0242
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 221.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9122
    Deckel für 1-l-Becherglas
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9221
    PC-Becherglas mit PC-Deckel und Mischvorrichtung, 2000 ml
    2 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9323
    Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz, 4000 ml
    4 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2’490.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9231
    Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas
    2 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 909.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9223
    Deckel für Edelstahlbecher mit Dampfventil
    2 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 734.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WARI501699
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9131
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9331
    Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas
    4 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 899.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9131
    Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 12 - 37 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 607.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 857-1971
    Deckel für Edelstahlbehälter, zwei Stück
    __
    1,5 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 33.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9123
    Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 1000 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9224
    Deckel für Edelstahlbecher ohne Dampfventil
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 50.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0105
    PP-Behälter, mit Schraubverschluss und Mischvorrichtung, 500 ml
    __
    0,5 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9132
    Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 37 - 110 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 310.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9141
    Mischvorrichtung für 1-l-Becher
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 60.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9322
    Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 4000 ml
    4 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2’660.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9142
    Mischvorrichtung für Mini-Bechergläser 500 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9341
    Mischvorrichtung für 4-l-Becher
    4 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 943.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0245
    Behälter aus Polycarbonat passend für Waring AD1 und AD2, mit Messereinheit und Deckel, 1500 ml
    __
    1,5 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 134.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9133
    Mini-Becher aus Edelstahl mit Mischaufsatz und Deckel, 50 - 250 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 688.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0248
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und PTFE-Dichtungen, 1000 ml
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’380.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0108
    Behälter mit Edelstahldeckel und Mischeinsatz, 1000 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 501.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WARI501700
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9132
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 857-1405
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9133
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 10.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0246
    Mikro-Mischbehälter, Edelstahl, 3 - 30 ml
    __
    -
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9121
    Glasbecher mit Mischaufsatz, ohne Deckel, 1000 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0240
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 231.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 857-1513
    Glasbecher mit Kunststoffdeckel, 1000 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 224.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9134
    Mini-Pulverisierer zum Trockenzerkleinern (z . B. Tabletten), 10 - 75 g
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 784.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0068
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9132
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 8.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WARI501701
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9133
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9225
    Edelstahlbehälter mit O-Ring-Dichtung, 1000 ml
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’470.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 857-1403
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9131
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 8.30