VWR®, Bechergläser, hohe Form
250 ml, 120 mm, 60 mm
Codice catalogo 213-1172
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
- Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld
Die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1172
Immagini 360
CoC VWR Beakers Low and Tall Form CoC_VWRI213-1169_18.03 COC_VWRI213-1173_22.10 COC_VWRI213-1174_22.10 coc_VWRI213-1174_24
More
CoC VWR, Beakers, Tall Form.pdf
Dichiarazione di conformità
VWRI213-1169_TDS_EN
Scheda dati
VWR® Glassware Solutions
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ext.Ø:60 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:120 mm
- Seq:04