VWR®, Bechergläser, niedrige Form
400 ml, 110 mm, 80 mm
Katalognr. 213-1125
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
- Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld
Eine preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
DIN 12331, ISO 3819
Zertifizierung: DIN 12331, ISO 3819
Dokumente
213-1124
Bilder 360
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf COC_VWRI213-0469_20.08 coc_VWRI213-0469_25 CoC_VWRI213-1120_21.08 coc_VWRI213-1120_24
Mehr
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf
Konformitätserklärung
VWR® Glassware Solutions
Produktliteratur
Technische Daten
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:400 ml
- Höhe:110 mm
- Seq:06