VWR®, Bechergläser, niedrige Form
250 ml, 95 mm, 70 mm
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
- Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld
Eine preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1124
Images 360
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf COC_VWRI213-0469_20.08 coc_VWRI213-0469_25 CoC_VWRI213-1120_21.08 coc_VWRI213-1120_24
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf
Conformity declaration
VWR® Glassware Solutions
Product Literature
- Ext.Ø:70 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:95 mm
- Seq:05