AuftragsverfolgungKontakt
Eimer
Eimer
Weiß, 10 L, 290 mm, 300 mm
Catalog # 216-1502
Supplier:   VITLAB
Eimer
Catalog # 216-1502
Supplier:  VITLAB
Eimer
Eimer
Weiß, 10 L, 290 mm, 300 mm
Price
SFr. 42.70
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, weiß.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • In Litern graduiert
  • Ohne Ausguss
Für Industrie- und Laboranwendungen. Mit Griff und fest verschließbarem, transparentem Deckel.
Specifications
  • Kapazität:
    10 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Ø ext.:
    290 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 216-1505
    Deckel, PP, für 10-L-Eimer
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.90
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 216-1504
    Deckel, PP, für 5-L-Eimer
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.