AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 250 ml
Codice catalogo 213-1718
Nome del fornitore:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Codice catalogo 213-1718
Nome del fornitore:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 250 ml
Price
27.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis 121 °C (für bis zu 20 Minuten), Dauergebrauch bei bis zu 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbaren, erhabenen blauen graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Specifiche
  • Ext.Ø:
    170 mm
  • Graduierungsintervall:
    250 ml
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Höhe:
    212 mm
  • Seq:
    13