AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
2000 ml, 187 mm, 149 mm, 200 ml
Katalognr. 213-1716
Anbieter:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Katalognr. 213-1716
Anbieter:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
2000 ml, 187 mm, 149 mm, 200 ml
Preis
SFr. 16.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis 121 °C (für bis zu 20 Minuten), Dauergebrauch bei bis zu 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbaren, erhabenen blauen graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    149 mm
  • Graduierungsintervall:
    200 ml
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    187 mm
  • Seq:
    12