ContactUsLinkComponent
Becher, Griffinbecher, niedrige Form, Material: PP, transparent, nach ISO 7056, Inhalt: 800 ml, Teilung: 100 ml, A-DmrxH: 98x136 mm, mit aufgedruckter blauer Skala, mit Bördelrand, mit Ausguss, autoklavierbar 1 * 1 ST
Catalog # 213-1714
Supplier:  VITLAB
Becher, Griffinbecher, niedrige Form, Material: PP, transparent, nach ISO 7056, Inhalt: 800 ml, Teilung: 100 ml, A-DmrxH: 98x136 mm, mit aufgedruckter blauer Skala, mit Bördelrand, mit Ausguss, autoklavierbar 1 * 1 ST
Catalog # 213-1714
Supplier:  VITLAB
Frequently Bought Together