Becher, niedrige Form
250 ml, 95 mm, 77 mm, 25 ml
Catalog # 213-1710
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis 121 °C (für bis zu 20 Minuten), Dauergebrauch bei bis zu 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbaren, erhabenen blauen graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Specifications
- Ext.Ø:77 mm
- Graduierungsintervall:25 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:95 mm
- Seq:06