Becher, niedrige Form
25 ml, 50 mm, 38 mm, 5 ml
Katalognr. 213-1704
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis 121 °C (für bis zu 20 Minuten), Dauergebrauch bei bis zu 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbaren, erhabenen blauen graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:38 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:25 ml
- Höhe:50 mm
- Seq:02