Messbecher mit Griff
1000 ml, 181 mm, 117 mm, 10 ml
Katalognr. 213-3725
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Dokumente
VITL442081_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:117 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:181 mm
- Seq:05
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..