Fasstrichter
430 mm, HDPE, 37 mm, 420 mm
Katalognr. 221-1415
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP oder HDPE, transparent.
- Sehr gute (PP) bzw. gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE)
- Siebeinlage aus Edelstahl/Aluminium für die Größen 200 und 250 mm separat verfügbar
- Schnelle und einfache Reinigung
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Technische Daten
- Trichter A-Ø:430 mm
- Länge:420 mm
- Material:HDPE
- Stiel A-Ø:37 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 221-1416Siebeinlage, Ø 50 mm, für Trichter 221-1411 und 221-1412Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 8.50