Fasstrichter
250 mm, PP, 30 mm, 260 mm
Katalognr. 221-1412
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP oder HDPE, transparent.
- Sehr gute (PP) bzw. gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE)
- Siebeinlage aus Edelstahl/Aluminium für die Größen 200 und 250 mm separat verfügbar
- Schnelle und einfache Reinigung
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Technische Daten
- Trichter A-Ø:250 mm
- Länge:260 mm
- Material:PP
- Stiel A-Ø:30 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 221-1416Siebeinlage, Ø 50 mm, für Trichter 221-1411 und 221-1412Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 8.50
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.