Fasstrichter
200 mm, PP, 22 mm, 200 mm
Katalognr. 221-1411
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP oder HDPE, transparent.
- Sehr gute (PP) bzw. gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE)
- Siebeinlage aus Edelstahl/Aluminium für die Größen 200 und 250 mm separat verfügbar
- Schnelle und einfache Reinigung
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Technische Daten
- Trichter A-Ø:200 mm
- Länge:200 mm
- Material:PP
- Stiel A-Ø:22 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 221-1416Siebeinlage, Ø 50 mm, für Trichter 221-1411 und 221-1412Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 8.50